2-Chloroquinoxaline 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO136190010EA 25.7 EUR
ACRO136190010 ACRO136190050
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Kaava: C₈H₅ClN₂
Kiehumispiste: 100 °C (1,4 mmHg)
Sulamispiste: 48…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043907
CAS-numero: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %