1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO158640050EA 242 EUR
ACRO158640050 ACRO158640010
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Sulamispiste: 212…213 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005801
CAS-numero: 16136-58-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %