2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO163431000EA 310 EUR
ACRO163431000 ACRO163430050 ACRO163430250
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabiloitu
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Kaava: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Kiehumispiste: 68…69 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –76 °C
Tiheys: 0,726 g/cm³
Leimahduspiste: –20 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008595
CAS-numero: 513-81-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT