Testosterone
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO164410100EA 177 EUR
ACRO164410100 ACRO164410250 ACRO164410050
Testosterone
Testosterone
  • White to yellowish-white Crystalline powder or crystals
Kaava: C₁₉H₂₈O₂
MDL numero: MFCD00003654
CAS-numero: 58-22-0