Bromomethyl methyl ether 90%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO171650050EA 48.6 EUR
ACRO171650050 ACRO171650250
Bromomethyl methyl ether 90%
Bromomethyl methyl ether
Kaava: C₂H₅BrO
MW: 124,97
Kiehumispiste: 87 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,53 g/cm³
Leimahduspiste: 26 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000171
CAS-numero: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %