Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysed
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Mowiol®PVOHPVA
ACRO183160010EA 182 EUR
ACRO183160010 ACRO183161000 ACRO183160025
Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysed
Polyvinyylialkoholi
Kaava: [-CH₂CH(OH)-]n
Sulamispiste: 230…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081922
CAS-numero: 9002-89-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 53 to 63 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 92.0 to 94.0 mol %
Ash ≤0.6 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %