Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 85,000-124,000 95.5-96.5 %, hydrolysed
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Mowiol®PVOHPVA
ACRO183390025EA 367 EUR
ACRO183390025 ACRO183390010 ACRO183391000
Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 85,000-124,000 95.5-96.5 %, hydrolysed
Polyvinyylialkoholi
Kaava: [-CH₂CH(OH)-]n
Sulamispiste: 230…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081922
CAS-numero: 9002-89-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 27 to 31 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 95.5 to 96.5 mol %
Ash ≤0.9 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %