1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO185710050EA 453 EUR
ACRO185710050 ACRO185710010
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Kaava: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172,19
Sulamispiste: 111…113,5 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00008318
CAS-numero: 10465-78-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 114 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %