Palladium(II)oksidi 99.995% (trace metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO193680050EA 1510 EUR
ACRO193680050 ACRO193680010
Palladium(II)oksidi 99.995% (trace metals basis)
Palladium(II)oksidi
Kaava: OPd
MW: 122,42 g/mol
Sulamispiste: 870 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011172
CAS-numero: 1314-08-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm