α-Chlorothioanisole ≥97%
Toimittaja: Acros Organics
ACRO202360250EA 206 EUR InStock
ACRO202360250 ACRO202360050
α-Chlorothioanisole ≥97%
α-Chlorothioanisole
Kaava: C₇H₇ClS
Kiehumispiste: 66°C (0,3hPa)
Tiheys: 1,23
Leimahduspiste: 101°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000921
CAS-numero: 7205-91-6
EINECS: 230-579-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %