L-lysiini 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: L(+)-lysiiniH-Lys-OH
ACRO303345000EA 454 EUR
ACRO303345000 ACRO303341000
L-lysiini 98%
L-lysiini
Kaava: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Sulamispiste: 214…216 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064433
CAS-numero: 56-87-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)