Benzyl-4-bromophenyl ketone
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO381890050EA 169 EUR
ACRO381890050
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Kaava: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14 g/mol
Sulamispiste: 109…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016331
CAS-numero: 2001-29-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
GC ≥97.5 %