1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO382940050EA 330 EUR
ACRO382940050 ACRO382940250 ACRO382940010
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Sulamispiste: 125…130 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03453063
CAS-numero: 269410-08-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %