Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO388460500EA 597 EUR
ACRO388460500 ACRO388460100
Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Sodium mercury amalgam
Kaava: Hg:Na
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00210362
CAS-numero: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 20 % (approximately)