Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO388590100EA 203 EUR
ACRO388590100 ACRO388590500
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Sodium mercury amalgam
Kaava: Hg:Na
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00210362
CAS-numero: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 5 % (approximately)