Kloorivetyliuos ∼32% in water, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO389310025EA 59.1 EUR
ACRO389310025
Kloorivetyliuos ∼32% in water, pure
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 57 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –35 °C
Tiheys: 1,16 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ign. (sulfated) ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥32 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm