4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO391180050EA 156 EUR
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Kaava: C₁₉H₁₅NO
MW: 273,33
Sulamispiste: 129…133 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00145131
CAS-numero: 4181-05-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %