4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO391570050EA 317 EUR
ACRO391570050 ACRO391570010
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Sulamispiste: 165…172 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01318113
CAS-numero: 68162-47-0
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %