4'-Iodoacetanilide ≥97%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO393120050EA 82.2 EUR InStock
ACRO393120050 ACRO393120010 ACRO393120250
4'-Iodoacetanilide ≥97%
4'-Iodoacetanilide
Kaava: C₈H₈INO
Sulamispiste: 184…185 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016352
CAS-numero: 622-50-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Bleu-grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %