4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO394340100EA 278 EUR
ACRO394340100 ACRO394340010
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Sulamispiste: 182…184 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017598
CAS-numero: 3006-96-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %