4-Biphenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO394420250EA 290 EUR
ACRO394420250 ACRO394420050 ACRO394420010
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Sulamispiste: 241…245 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00093311
CAS-numero: 5122-94-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %