2-Chloroethyl chloroformate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO395331000EA 162 EUR
ACRO395331000
2-Chloroethyl chloroformate 97%
2-Chloroethyl chloroformate
Kaava: C₃H₄Cl₂O₂
Kiehumispiste: 154 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 1,39 g/cm³
Leimahduspiste: 70 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000646
CAS-numero: 627-11-2
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %