4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO396820010EA 54.7 EUR
ACRO396820010 ACRO396820250 ACRO396820050
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Kiehumispiste: 250…260 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 93…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075602
CAS-numero: 2075-45-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %