2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO398000050EA 57.5 EUR
ACRO398000050
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 97%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Kaava: C₉H₇NO₆
MW: 225,17 g/mol
Sulamispiste: 176…178 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00024510
CAS-numero: 35092-89-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %