5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO398202500EA 86.6 EUR
ACRO398202500 ACRO398200010
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Kaava: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Kiehumispiste: 82 °C (60 mmHg)
Sulamispiste: 31…33 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075249
CAS-numero: 93249-62-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure