3-Nitrosalicylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO399820010EA 38.1 EUR
ACRO399820010 ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Kaava: C₇H₅NO₅
MW: 183,1183 g/mol
Sulamispiste: 142…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00024240
CAS-numero: 85-38-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %