3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO399840050EA 135 EUR
ACRO399840050 ACRO399840010
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Kaava: C₆H₁₁BrSi
MW: 191,14
Kiehumispiste: 44…45 °C (2 mmHg)
Tiheys: 1,351 g/cm³
Leimahduspiste: 62 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00134460
CAS-numero: 38002-45-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %