6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO399860050EA
97.9
EUR
ACRO399860050
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 97%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Kaava:
C₁₁H₁₁BO₃ MW: 202,02 g/mol Sulamispiste: >295 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD03093087 CAS-numero: 156641-98-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to off-white to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Authentic |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |