8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO401210050EA 60.2 EUR
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Kaava: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
Sulamispiste: 183…183,5 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003998
CAS-numero: 82-76-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %