Metyleenikloridi 99.9% stabiloitu, AcroSeal™ biokemiaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with amylene ∼ 50 ppm
406910025.EA 112 EUR
406910025. 406910010.
Metyleenikloridi 99.9% stabiloitu, AcroSeal™ biokemiaan
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39…40 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –97 °C
Tiheys: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.85 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
UV at 260 nm A: ≤0.02
UV at 250 nm A: ≤0.05
UV at 240 nm A: ≤0.3
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g