Casein sodium salt
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ACRO419495000EA 55.1 EUR
ACRO419495000 ACRO419491000
Casein sodium salt
Proteiinit
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Water: ≤6%
  • Protein: ≥92% (F= N×6,38) on dry substance
  • Ash: ≤4,5% (825 °C)