Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO428470010EA 50.9 EUR
ACRO428470010 ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Kaava: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Sulamispiste: 76…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043823
CAS-numero: 948-03-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %