4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO428490050EA
677
EUR
ACRO428490050
ACRO428490010
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Kaava:
C₇H₆ClN MW: 139,58 g/mol Sulamispiste: 150 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD03093912 CAS-numero: 352530-29-1 |
Testitulosten erittely
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
NMR | consistent with structure |