Kloorivety ∼0.5 M metanolissa, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
428931000.EA 89.5 EUR
428931000.
Kloorivety ∼0.5 M metanolissa, AcroSeal™
Kloorivety
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 0,8 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %