Osmiumtetraoksidi 2,5% (w/w) in tert-butanol stabiloitu, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
429081000.EA 902 EUR
429081000.
Osmiumtetraoksidi 2,5% (w/w) in tert-butanol stabiloitu, AcroSeal™
Osmiumtetraoksidi
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Kiehumispiste: 130 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 40 °C
Tiheys: 0,811 g/cm³
Leimahduspiste: 4 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%