(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal™, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
429211000.EA
519
EUR
429211000.
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal™, Technical Grade
(Trimethylsilyl)diazomethane
Kaava:
C₄H₁₀N₂Si MW: 114,22 g/mol Kiehumispiste: 96 °C (760 mmHg) Tiheys: 0,675 g/cm³ Leimahduspiste: –23 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00053946 UN: 1992 ADR: 3,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear yellow Solution |
Strength | 1.90 to 2.40 M |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |