4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO430150050EA 140 EUR
ACRO430150050 ACRO430150010
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Kaava: C₇H₄BrClO₂
Kiehumispiste: 118 °C (16hPa)
Tiheys: 1,648 g/cm³
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013256
CAS-numero: 7693-44-9
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
GC ≥97.5 %