Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430060050EA 154 EUR
ACRO430060050 ACRO430060010
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Kaava: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15
Sulamispiste: 145…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039316
CAS-numero: 6937-03-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %