1H-Indazole-4-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430090010EA 177 EUR
ACRO430090010
1H-Indazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Sulamispiste: 209,5…211 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840644
CAS-numero: 677306-38-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥96.0 %