4-Oxazolecarboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430110010EA 122 EUR
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Kaava: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Sulamispiste: 141…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797151
CAS-numero: 23012-13-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %