4-Nitro-1H-pyrazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430160050EA 60.4 EUR
ACRO430160050
4-Nitro-1H-pyrazole 97%
4-Nitro-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0800 g/mol
Sulamispiste: 161…162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00159626
CAS-numero: 2075-46-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)