3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430460010EA 256 EUR
ACRO430460010
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09263608
CAS-numero: 304858-67-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %