1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430310010EA 287 EUR
ACRO430310010 ACRO430315000
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₂H₂₁BO₂
Kiehumispiste: 125 °C (,2 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663845
CAS-numero: 141091-37-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
GC ≥95 %