3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430320050EA 579 EUR
ACRO430320050 ACRO430320010
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Sulamispiste: 178…180 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06657735
CAS-numero: 159020-59-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥96.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test