3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO430430050EA 564 EUR
ACRO430430050 ACRO430430010
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Sulamispiste: 158,4…160.8 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08056362
CAS-numero: 871332-97-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
HPLC ≥96.0 %