Etyyliklooriformiaatti 99%, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
430791000.EA 48 EUR
430791000. 430798000.
Etyyliklooriformiaatti 99%, AcroSeal™
Etyyliklooriformiaatti
Kaava: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Kiehumispiste: 94 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –81 °C
Tiheys: 1,135 g/cm³
Leimahduspiste: 10 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000644
CAS-numero: 541-41-3
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
GC ≤0.3 % Ethanol
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %