Propyleenioksidi 99.5%, AcroSeal™, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: (±)-Propyleenioksidi(±)-Metyylioksiraani
430861000.EA 33.1 EUR
430861000. 430868000.
Propyleenioksidi 99.5%, AcroSeal™, Extra Pure
Propyleenioksidi
Kaava: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 34 °C
Sulamispiste: –112 °C
Tiheys: 0,83 g/cm³
Leimahduspiste: –37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005126
CAS-numero: 75-56-9
UN: 1280
ADR: 3,I
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01