(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
430951000.EA 33.6 EUR
430951000. 430958000.
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal™
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kiehumispiste: 154 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –100 °C
Tiheys: 0,962 g/cm³
Leimahduspiste: 48 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005143
CAS-numero: 106-92-3
UN: 2219
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %