3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO433930010EA 56.1 EUR
ACRO433930010 ACRO433930050
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₈BBrO₂
MW: 248,96
Kiehumispiste: 61…64 °C (,4 mmHg)
Tiheys: 1,177 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10567053
CAS-numero: 124215-44-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %