(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO434102500EA 116 EUR
ACRO434102500
(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
Kaava: C₁₇H₂₀NP
MW: 269,328 g/mol
Tiheys: 1,04 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16621443
CAS-numero: 60261-46-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %